Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse B ravglas-gevindflasker med påmonterede låg
Artikelnummer. 11503552 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volumen (engelsk):
0,5 dr.
1 dr.
10,82 dr.
2,16 dr.
5,4 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11503552 20 ml 60 mm 28 mm 5,4 dr. Pakke med 72
11573542 2 ml 38 mm 12 mm 0,5 dr. Pakke med 288
11513552 40 ml 98 mm 28 mm 10,82 dr. Pakke med 72
11583542 4 ml 48 mm 15 mm 1 dr. Pakke med 144
11309493 8 ml 63 mm 17 mm 2,16 dr. Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11503552
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Fisherbrand™ Klasse B ravglas gevindflasker med påmonterede kapsler er fremstillet af Type I borosilikat-ravglas og har fastgjorte sorte fenoliske skruetop-lukninger med PTFE-belagte hvide 14B gummiforinger for pålidelig prøvebeskyttelse.
Type I, klasse B ravfarvet borosilikatglas
  • Gevind
  • Vedhæftede sorte phenoliske skruetop-lukninger med PTFE-beklædte hvide 14B gummiforinger
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse B og USP Type I standarder
Tekniske data
Klassifikation B
Materiale (liner) Teflon-belagt gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Ravfarvet glas (klasse B)
Forspaltet No
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer
nr. pr. pakke 72
Volumen (engelsk) 5,4 dr.
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Monteret hætte
Mængde 72/Pk.
Lukkestørrelse 24-400
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM, USP Type I
Højde (metrisk) 60 mm
Produkttype Hætteglas