Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse B ravfarvede hætteglas med gevind med påsatte hætter
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | B |
| Materiale (liner) | Teflon-belagt gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | Ravfarvet glas (klasse B) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 8 ml |
| Til brug med (applikation) | Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer |
| nr. pr. pakke | 144 |
| Vis mere |