Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse B ravfarvede hætteglas med gevind
Artikelnummer. p-204671 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
3,7 ml
Højde (metrisk):
45 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
Volumen (engelsk):
1 dr.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Artikelnummer. 17698235
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Sorte phenol skruetop lukninger med hvide gummiforinger
Generelle hætteglas til lysfølsomme materialer
  • Fremstillet af Type I, klasse B ravfarvet borosilikatglas
  • Autoklaverbar
  • Sort skruelåg
  • Hvid gummiforing
  • Kasketter pakket separat
Ordreinfo
Lukningerne er pakket separat
Tekniske data
Klassifikation B
Materiale (liner) Gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 3,7 ml
Til brug med (applikation) Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer
Volumen (engelsk) 1 dr.
Volumen (metrisk) i alt 3.7 mL
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 45 mm
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 13-425