Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse B ravglas gevindede hætteglas
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Sorte phenol skruetop lukninger med hvide gummiforinger
Generelle hætteglas til lysfølsomme materialer
- Fremstillet af Type I, klasse B rav borosilikatglas, der USP opfylder Type I-kravene
- Ravfarvet glas beskytter lysfølsomt indhold mod nedbrydning
- Autoklavbar for steriliseringskompatibilitet
- Leveres med sorte fenolkapsler med skruedæksel og PTFE-beklædte hvide gummiforinger
- Kapsler pakket separat
- Fås i flere dram-størrelser med GPI-skrue-gevindfinish
Ordreinfo
Lukningerne er pakket separat
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | B |
| Materiale (liner) | Gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 3,7 ml |
| Til brug med (applikation) | Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer |
| Vis mere |