Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med hætter, PTFE-beklædt hvid 14B gummiforing
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
4 mL
24 mL
Højde (metrisk):
38 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
23 mm
Lukkestørrelse:
15-425
20-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
Beskrivelse
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures
Med PTFE-beklædt, hvid, 14B gummiforing
Kasketter er påsat.
- Almindelige hætteglas
- Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas
- Hætteglas i korte stil har lav profil for større stabilitet og sammensætningsopbevaring
- Pakket i opdelte bakker
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Materiale (liner) | Gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 23 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 24 mL |
| Til brug med (applikation) | Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer |
| Volumen (engelsk) | 6.5 dr. |
| Vis mere |