Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med hætter, PTFE-beklædt hvid 14B gummiforing
Artikelnummer. 11553542 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 ml
24 ml
Højde (metrisk):
38 mm
85 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
23 mm
Lukkestørrelse:
15-425
20-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11553542 4 ml 38 mm 17 mm 15-425 Pakke med 200
11583532 24 ml 85 mm 23 mm 20-400 Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11553542
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures
Klasse A klare glas gevindflasker med låg, PTFE-beklædt hvid 14B gummiforing er generelle hætteglas lavet af type I, klasse A borosilikatglas, der opfylder kravene til ASTM E438. Hætterne er monteret for at opretholde renlighed. PTFE-belagt foring passer til organiske prøver.
Med PTFE-beklædt, hvid, 14B gummiforing
  • Generelle glasflasker med gevindflasker og låg for at opretholde renheden
  • Fremstillet af Type I, Klasse A borosilikatglas, der ASTM opfylder kravene til E438
  • PTFE-belagt hvid 14B gummiforing, der er egnet til organiske prøver
  • Korte hætteglas har lav profil for større stabilitet og opbevaring af compound
  • Pakket i opdelte bakker for nem prøveopbevaring og opbevaring
  • Udskiftningskapsler kan fås separat
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I standarder
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) Gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 4 ml
Til brug med (applikation) Til generelle hætteglas til lysfølsomme materialer
Volumen (engelsk) 1 dr.
Volumen (metrisk) i alt 4 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Mængde 200/Cs.
Lukkestørrelse 15-425
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM, USP Type I
Højde (metrisk) 38 mm
Produkttype Hætteglas