Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse A klare glasgevindflasker med påmonterede dæksler, PE Poly-Seal™ kegleforing
Artikelnummer. p-4909195 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
20 ml
30 ml
Højde (metrisk):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15-425 Pakke med 144
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 Pakke med 144
11593522 20 ml 60 mm 28 mm 24-400 Pakke med 72
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 Pakke med 144
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 Pakke med 144
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 Pakke med 144
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11547733
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures
Fisherbrand™ Klasse A klare glasgevindflasker med påmonterede hættelåg, PE Poly-Seal™ Cone Liner er generelle hætteglas lavet af Type I, Klasse A borosilikatglas med lavdensitets polyethylen Poly-Seal kegleforinger. Pakket i opdelte bakker.
Med lavdensitets polyethylen Poly-Seal kegleforinger
  • Generelle ampuller, der er egnede til en bred vifte af laboratorieapplikationer
  • Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas for kemisk modstandsdygtighed og holdbarhed
  • Lavdensitets polyethylen (LDPE) Poly-Seal™ kegleforing giver en sikker, lækagebestandig forsegling
  • Fastsatte kapsler for bekvemmelighed og reduceret risikoen for tab af kondensatorer
  • Korte hætteglas har en lav profil for større stabilitet og opbevaring af sammensatte materialer
  • Pakket i opdelte bakker for at beskytte hætteglas under opbevaring og transport
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I standarder
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) LDPE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 19 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 12 ml
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Volumen (engelsk) 3 dr.
Produktlinje Poly-Seal
Volumen (metrisk) i alt 12 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Mængde 144/Pk.
Lukkestørrelse 15-425
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM, USP Type I
Højde (metrisk) 68 mm
Produkttype Hætteglas