Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med påsatte hætter, PE Poly-Seal™ Kegleforing
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures
Med lavdensitets polyethylen Poly-Seal kegleforinger
- Almindelige hætteglas
- Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas
- Hætteglas i korte stil har lav profil for større stabilitet og sammensætningsopbevaring
- Pakket i opdelte bakker
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | EN |
| Materiale (liner) | LDPE |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (type 1 klasse A) |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 4 ml |
| Til brug med (applikation) | Til generelle formål |
| Vis mere |