Få mere at vide
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klasse A klare glasgevindflasker med påmonterede dæksler, PE Poly-Seal™ kegleforing
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures
Med lavdensitets polyethylen Poly-Seal kegleforinger
- Generelle ampuller, der er egnede til en bred vifte af laboratorieapplikationer
- Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas for kemisk modstandsdygtighed og holdbarhed
- Lavdensitets polyethylen (LDPE) Poly-Seal™ kegleforing giver en sikker, lækagebestandig forsegling
- Fastsatte kapsler for bekvemmelighed og reduceret risikoen for tab af kondensatorer
- Korte hætteglas har en lav profil for større stabilitet og opbevaring af sammensatte materialer
- Pakket i opdelte bakker for at beskytte hætteglas under opbevaring og transport
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | A |
| Materiale (liner) | LDPE |
| Farve | Klar, Clear |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas, Borosilicate Glass |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Til brug med (applikation) | Til generelt formål |
| Vis mere |