Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med påsatte hætter, PE Poly-Seal™ Kegleforing
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
24 mL
25 mL
30 mL
Højde (metrisk):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
Beskrivelse
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures
Med lavdensitets polyethylen Poly-Seal kegleforinger
- Almindelige hætteglas
- Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas
- Hætteglas i korte stil har lav profil for større stabilitet og sammensætningsopbevaring
- Pakket i opdelte bakker
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I standarder
Tekniske data
Tekniske data
Klassifikation | EN |
Materiale (liner) | LDPE |
Farve | Klar |
Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
Materiale | Borosilikatglas |
Sterilitet | Ikke steril |
Engangs | Engangsbrug |
Volumen (metrisk) | 30 mL |
Til brug med (applikation) | Til generelle formål |
Volumen (engelsk) | 8 dr. |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
New Offer Save Up to 75%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med påsatte hætter, PE Poly-Seal™ Kegleforing >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion