Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med påsatte hætter, PE Poly-Seal™ Kegleforing Artikelnummer.: 11563522
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med påsatte hætter, PE Poly-Seal™ Kegleforing
Artikelnummer. 11563522 Shop alle Fisherbrand produkter
24 mL, 88 mm, 23 mm, 20-400, Pakke med 144
Volumen (metrisk):
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
24 mL
25 mL
30 mL
Højde (metrisk):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
Artikelnummer. 11563522
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Attached black phenolic screw-top closures
Med lavdensitets polyethylen Poly-Seal kegleforinger
  • Almindelige hætteglas
  • Fremstillet af Type I, klasse A borosilikatglas
  • Hætteglas i korte stil har lav profil for større stabilitet og sammensætningsopbevaring
  • Pakket i opdelte bakker
Overholdelse
Møde ASTM™ Type I, Klasse A og USP Type I standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Klassifikation EN
Materiale (liner) LDPE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 24 mL
Til brug med (applikation) Til generelle formål
Volumen (engelsk) 6 dr.
Produktlinje Poly-Seal
Volumen (metrisk) i alt 24 mL
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 88 mm
Certificeringer/compliance ASTM, USP Type I
Type Hætteglas
Lukkestørrelse 20-400
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse A hætteglas med gevind i klart glas med påsatte hætter, PE Poly-Seal™ Kegleforing >