Få mere at vide
Fisherbrand™ Cheesecloth Miniwipes, 200 pk.
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
7 x 14 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Fisherbrand™ Miniwipes can be used on microscopes, optical surfaces, glassware, pH electrodes. Each wipe is a folded 4 in. (10.2cm) square pad that unfolds to approximately 7 x 14 in.
- Certified 100% reagent-grade cotton
- Will not scratch sensitive surfaces
- Absorbs 6 times weight
- Size: 7 x 14 in. folded to 4 in. sq.
Ordreinfo
Box dimensions: 4.5L x 4.5W x 8 in. H (11 x 11 x 20cm).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cheesecloth Miniwipe |
| Længde (engelsk) | 7 in. |
| Længde (metrisk) | 18 cm |
| Bredde (engelsk) | 14 in. |
| Bredde (metrisk) | 36 cm |
| Materiale | Cotton |
| Farve | White |
| Dimensioner (L x B) | 7 x 14 tommer |
| Til brug med (applikation) | For use to wipe cuvettes and microscopes, clean cameras, and dry delicate Glassware, syringes, pipettes, and pH electrode |
| Til brug med (udstyr) | Microscopes, optical surfaces, Glassware, pH electrodes |
| Vis mere |