Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede rensede ravfarvede pakkerflasker med bred mund
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
33-400 mm
45-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Ideel opbevaring til lysfølsomme tørre pulvere. Fisherbrand™ Certificerede rensede ravbryde pakkerflasker er fremstillet af ravfarvet sodavandsglas.
- Bred mund, ravfarvet glas
- Rengøres i henhold til EPAs retningslinjer for semi-flygtige stoffer, pesticider, PCB'er og metaller
- Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Certificeringer
Et analysecertifikat er knyttet til hvert parti
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2,02 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2,02 oz. |
| Rengøringsprocedure | EPA retningslinjer |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Soda lime glas |
| Længde (metrisk) | 39mm |
| Mængde | 24/PK. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Liner materiale | PTFE |
| Vis mere |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu