Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede rensede ravfarvede pakkerflasker med bred mund
Artikelnummer. 11754299 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
33-400 mm
45-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11754299 250 mL 45-400 mm Pakke med 12
12548716 60 mL 33-400 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11754299
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel opbevaring til lysfølsomme tørre pulvere. Fisherbrand™ Certificerede rensede ravbryde pakkerflasker er fremstillet af ravfarvet sodavandsglas.
  • Bred mund, ravfarvet glas
  • Rengøres i henhold til EPAs retningslinjer for semi-flygtige stoffer, pesticider, PCB'er og metaller
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Certificeringer
Et analysecertifikat er knyttet til hvert parti
Tekniske data
Volumen 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Rengøringsprocedure EPA retningslinjer
Farve Ravgul
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 45-400 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Certificeringer/compliance EPA
Produkttype Flaske med bred mund