Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret renset rav Boston runde flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede rensede rav Boston runde flasker er fremstillet af ravfarvet sodaglas.
- Smal mund
- Rengøres i henhold til EPAs retningslinjer for semi-flygtige stoffer, pesticider, PCB'er og metaller
- Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Certificeringer
Certificate of Analysis is attached to each lot.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Rengøringsprocedure | EPA retningslinjer |
| Farve | Ravgul |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat |
| Form | Rund |
| Produkttype | Boston rund flaske |
| Vis mere |