Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret renset rav Boston runde flasker
Artikelnummer. 13117474 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
24-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
13117474 1000 mL 33-400 mm Pakke med 12
11774299 250 mL 24-400 mm Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13117474
Forventet forsendelse: 16-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede rensede rav Boston runde flasker er fremstillet af ravfarvet sodaglas.
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede rensede rav Boston runde flasker er fremstillet af ravfarvet sodaglas.
  • Smal mund
  • Rengøres i henhold til EPAs retningslinjer for semi-flygtige stoffer, pesticider, PCB'er og metaller
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
Certificeringer
Et analysecertifikat er vedhæftet til hver grund.
Tekniske data
Volumen 33,81 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Rengøringsprocedure EPA retningslinjer
Farve Ravgul
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance Analysecertifikat
Produkttype Boston rund flaske