Få mere at vide
Fisherbrand™ Sterile cellefiltre
Artikelnummer. 11517532 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Maskestørrelse:
40μ m
70μ m
100μ m
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maskestørrelse Farve Pakningsstørrelse
11517532 100μ m Gul Pakke med 50
11597522 70μ m Hvid Pakke med 50
11587522 40μ m Blå -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11517532
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Steril og klar til brug til stamme- og primærcelleprøver. Engangssien har universal pasform for kompatibilitet med de fleste 50 ml koniske rør. Fås i tre farvekodede maskestørrelser.
Isoler hurtigt primære celler til enkeltcellesuspensioner ved hjælp af Fisherbrand™ Cellefilter. Steril og klar til brug til stamme- og primærcelleprøver. Engangssien har universal pasform for kompatibilitet med de fleste 50 ml koniske rør. Fås i tre farvekodede maskestørrelser.
Isoler hurtigt primære celler
  • Hurtigt, enkelt alternativ til gazefiltrering
  • Dissocierer pålideligt celler fra klumper eller primært væv
  • Opnå konsekvent en ensartet enkeltcellet suspension
  • Ideel til forberedelse af:
    • Enkeltcellesuspensioner af stamceller og primære (blod, væv, cancer) celler
    • Prøver til primære cellekulturer og immunogener
    • Indfrysning af lagre
    • Filtrering af agglutinative proteiner produceret i inaktiveringsserum
Pålidelig og nem at bruge
  • Stærkt nylonnet med jævnt fordelte porer for ensartede resultater
  • Steriliseret ved gammabestråling og ikke-cytotoksisk for at opretholde prøvens integritet
  • Inkluderer en forlænget læbe for lettere håndtering med pincet
  • Farvekodet polypropylenramme med fane giver nem håndtering og identifikation
  • Individuelt pakket, klar til brug og til engangsbrug
Tekniske data
Mesh materiale Nylon
Engangs Engangsbrug
Farve Gul
Materiale Polypropylen
Produkttype Celle Si
Sterilitet Steril
Til brug med (udstyr) Koniske rør, 50 ml
Maskestørrelse 100μ m