Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gul |
| Til brug med (udstyr) | 100 til 150 mm Forberedte plader |
| Størrelse (engelsk) | 2,36 tommer. |
| Størrelse (metrisk) | 6 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Produkttype | Cellespreder |
| Sterilitet | Steril |