Få mere at vide
Fisherbrand™ Cellespredere
Artikelnummer. 15635467 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Sterilitet:
Steril
Størrelse (engelsk):
1,18 tommer.
2,36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Størrelse (engelsk) Pakningsstørrelse
15635467 Blå Steril 1,18 tommer. Pakke med 25
15645467 Gul Steril 2,36 tommer. Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15635467
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Ikke-knuselige og genanvendelige polypropylenspredere fås i to størrelser: 30 og 60 mm stangbredder
  • Brug 30 mm brede spredere til forberedte biplader; 60 mm for 100 til 150 mm forberedte plader
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
Tilgængelig steril (individuelt indpakket) eller ikke-steril
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Forberedte biplader
Størrelse (engelsk) 1,18 tommer.
Størrelse (metrisk) 3 cm
Materiale Polypropylen
Produkttype Cellespreder