Få mere at vide
Fisherbrand™ Celleskrabere
Artikelnummer. 11597692 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (engelsk) Håndtag:
10''
15''
Længde (engelsk) Blade:
0,7 tommer
1,18 tommer.
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Håndtag Længde (engelsk) Blade Størrelse Pakningsstørrelse
11597692 10'' 0,7 tommer Lille Pakke med 100
11587692 15'' 1,18 tommer. Større Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11597692
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Høst nemt celler fra vævskulturkolber
Fisherbrand Celleskrabere er velegnede til en række forskellige cellekulturkar. Det unikt designede håndtag og klinge reducerer celleskader under høstprocessen.
  • Forsteriliseret og individuelt pakket ind i skræl-åben emballage
  • Ikke-pyrogen
  • Bladet af polyethylencopolymer kan drejes for at tillade jævn kontakt med vækstoverfladen
  • Ribbet polystyrenhåndtag giver sikkert greb og ekstra kontrol
  • Fleksibel samling mellem klinge og håndtag gør det lettere at komme ind i beholderen
  • Drejeligt blad forbedrer positionskontrol for at justere til vanskelige vinkler under cellehøstning
Tekniske data
Længde (engelsk) Blade 0,7 tommer
Længde (metrisk) klinge 1.8 cm
Til brug med (udstyr) Til en række forskellige cellekulturkar
Længde (engelsk) Håndtag 10''
Længde (metrisk) håndtag 25 cm
Bladmateriale Polyethylen copolymer
Produkttype Celleskraber
Størrelse Lille
Materiale Polystyren (håndtag)