Få mere at vide
Fisherbrand™ Celleskrabere
Artikelnummer. 11587692 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (engelsk) Håndtag:
10''
15''
Længde (engelsk) Blade:
0,7 tommer
1,18 tommer.
Størrelse:
Lille
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11587692
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Høst nemt celler fra vævskulturkolber
Fisherbrand Celleskrabere er velegnede til en række forskellige cellekulturkar. Det unikt designede håndtag og klinge reducerer celleskader under høstprocessen.
  • Forsteriliseret og individuelt pakket ind i skræl-åben emballage
  • Ikke-pyrogen
  • Bladet af polyethylencopolymer kan drejes for at tillade jævn kontakt med vækstoverfladen
  • Ribbet polystyrenhåndtag giver sikkert greb og ekstra kontrol
  • Fleksibel samling mellem klinge og håndtag gør det lettere at komme ind i beholderen
  • Drejeligt blad forbedrer positionskontrol for at justere til vanskelige vinkler under cellehøstning
Tekniske data
Længde (engelsk) Blade 1,18 tommer.
Længde (metrisk) klinge 3 cm
Til brug med (udstyr) Til en række forskellige cellekulturkar
Længde (engelsk) Håndtag 15''
Længde (metrisk) håndtag 39 cm
Bladmateriale Polyethylen copolymer
Produkttype Celleskraber
Størrelse Større
Materiale Polystyren (håndtag)