Få mere at vide
Fisherbrand™ Celleløftere
Artikelnummer. 11577692 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11577692 Polyethylen Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11577692
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Engangsløftere fjerner hurtigt cellelag
De Fisherbrand Cell Lifter bruges sammen med skåle og cellekulturklynger til hurtig fjernelse af cellelag. Designet i ét stykke og det mejslede blad giver forbedret kontrol og minimerer samtidig skader under cellefjernelsesprocessen.
  • Steriliseret og individuelt indpakket i skrællet emballage
  • Polyethylen copolymer klinge med vinklet og mejslet kant
  • Bevarer jævn kontakt med vækstområde i kulturretter
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Fjernelse af cellelag
Til brug med (udstyr) Skåle og cellekulturklynger
Engangs Engangsbrug
Længde (engelsk) Blade 0,7 tommer
Længde (engelsk) Håndtag 7 tommer
Længde (metrisk) klinge 2 cm
Længde (metrisk) håndtag 17.78 cm
Kanter Vinklet og mejslet
Produkttype Celleløfter