Få mere at vide
Bel Art™ C-formede blyringe til kolber
Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
7,62 cm
8,89 cm
10,16 cm
11,43 cm
Til brug med (udstyr):
1000 til 4000 ml kolber
125 til 500 ml kolber
250 til 1000 mL kolber mL
500 til 2000 ml kolber
Vægt (metrisk):
230 g
450 g
680 g
900 g
Beskrivelse
- Ingen grund til at afbryde slangen
- Blyringe er beklædt med Vikem vinylbelægning for at beskytte glasvarer
- Ringe er fleksible nok til at blive trukket fra hinanden for at rumme bredere fartøjer
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Kun ring |
| Produkttype | Bly ring |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Lysegrøn |
| Holder | Kolber (125 til 500 ml) |
| Materiale | Føre |
| Stillinger | 1 |
| Form | Cirkulær |
| Hylder | Ingen |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Vis mere |