Få mere at vide
Bel Art™ C-formede blyringe til kolber
Description
- Ingen grund til at afbryde slangen
- Blyringe er beklædt med Vikem vinylbelægning for at beskytte glasvarer
- Ringe er fleksible nok til at blive trukket fra hinanden for at rumme bredere fartøjer
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Lysegrøn |
| Holder | Kolber (1 til 4 L) |
| Materiale | Føre |
| Stillinger | 1 |
| Form | Cirkulær |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 1000 til 4000 ml kolber |
| Længde (metrisk) | 114 mm |
| Show More |