Få mere at vide
Bel Art™ C-formede blyringe til kolber
Artikelnummer. 11362744
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
7,62 cm
8,89 cm
10,16 cm
11,43 cm
Til brug med (udstyr):
1000 til 4000 ml kolber
125 til 500 ml kolber
250 til 1000 mL kolber mL
500 til 2000 ml kolber
Vægt (metrisk):
230 g
450 g
680 g
900 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Til brug med (udstyr) Vægt (metrisk)
11362744 5,58 cm 10,16 cm 500 til 2000 ml kolber 680 g
10233553 4,31 cm 7,62 cm 125 til 500 ml kolber 230 g
11372744 7,11 cm 11,43 cm 1000 til 4000 ml kolber 900 g
11342234 5,1 cm 8,89 cm 250 til 1000 mL kolber mL 450 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11362744 Leverandør Bel Art™ Leverandørnr. F183082000
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer pænt rundt om kolber med sidearmsslangeforbindelser. C-formede blyringe til kolber fås i fire diameter- og vægtkombinationer.
  • Ingen grund til at afbryde slangen
  • Blyringe er beklædt med Vikem vinylbelægning for at beskytte glasvarer
  • Ringe er fleksible nok til at blive trukket fra hinanden for at rumme bredere fartøjer
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Lysegrøn
Holder Kolber (500 til 2000 ml)
Materiale Føre
Stillinger 1
Form Cirkulær
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 500 til 2000 ml kolber
Længde (metrisk) 97 mm
Diameter (engelsk) Indre 2,2''
Diameter (engelsk) Ydre 4''
Diameter (metrisk) Udvendig 10,16 cm
Vægt (engelsk) 1.5 lb.
Vægt (metrisk) 680 g
Inkluderer Kun ring
Produkttype Bly ring
Diameter (metrisk) Indvendig 5,58 cm
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 97 mm