Få mere at vide
Bel Art™ C-formede blyringe til kolber
Artikelnummer. 11342234 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Diameter (metrisk) Udvendig:
7,62 cm
8,89 cm
10,16 cm
11,43 cm
Til brug med (udstyr):
1000 til 4000 ml kolber
125 til 500 ml kolber
250 til 1000 mL kolber mL
500 til 2000 ml kolber
Vægt (metrisk):
230 g
450 g
680 g
900 g
Artikelnummer. 11342234
Brand: Bel Art™ F183081000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer pænt rundt om kolber med sidearmsslangeforbindelser. C-formede blyringe til kolber fås i fire diameter- og vægtkombinationer.
  • Ingen grund til at afbryde slangen
  • Blyringe er beklædt med Vikem vinylbelægning for at beskytte glasvarer
  • Ringe er fleksible nok til at blive trukket fra hinanden for at rumme bredere fartøjer
Tekniske data
Inkluderer Kun ring
Produkttype Bly ring
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Lysegrøn
Holder Kolber (250 til 1000 ml)
Materiale Føre
Stillinger 1
Form Cirkulær
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 250 til 1000 mL kolber mL
Længde (metrisk) 86 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Højde (metrisk) 16 mm
Diameter (engelsk) Indre 2''
Diameter (engelsk) Ydre 3,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 8,89 cm
Diameter (metrisk) Indvendig 5,1 cm
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 450 g