Få mere at vide
Fisherbrand™ Pærer til små pipetter
Artikelnummer. p-47658 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 mL
Farve:
Neutral
Kompatible tips:
5 mm
Artikelnummer. 15374750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksible, lette at fastgøre pærer til små pipetter.
Fleksible, lette at fastgøre pærer
  • Fremstillet af naturgummi eller latex
  • Fås i en række størrelser
  • Designet til brug med Pasteur-pipetter, små pipetter og medicindråber
Tekniske data
Kompatible tips 5 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Neutral
Engangs Reusable
Til brug med Medicin Dropper, Lille Pipette
Greb Type Round
Materiale Latex
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Type Pære
Volumen (metrisk) 1 mL
Til brug med (udstyr) Medicindråber og små pipetter
Længde (engelsk) 1,54''
Længde (metrisk) 38 mm