Få mere at vide
Fisherbrand™ Pærer til små pipetter
Artikelnummer. 15374750 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
Farve:
Neutral
Kompatible tips:
5 mm
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Kompatible tips
15374750 1 mL Neutral 5 mm
1 options
Artikelnummer. 15374750
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fleksible, lette at fastgøre pærer til små pipetter.
Fleksible, lette at fastgøre pærer
  • Fremstillet af naturgummi eller latex
  • Fås i en række størrelser
  • Designet til brug med Pasteur-pipetter, små pipetter og medicindråber
Tekniske data
Kompatible tips 5 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Neutral
Engangs Genanvendelig
Til brug med Medicin Dropper, Lille Pipette
Greb Type Rund
Materiale Latex
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pære
Volumen (metrisk) 1 mL
Til brug med (udstyr) Medicindråber og små pipetter
Længde (engelsk) 1,54''
Længde (metrisk) 38 mm