Tekniske data
| Produkttype | Kolbebørste |
| Farvekodet | No |
| Håndtag Materiale | Plast |
| Tip Type | Folding Tip, Double Tufted |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Farve | Hvid |
| Diameter (engelsk) Børstehår | 1,5 tommer |
| Diameter (metrisk) børster | 3.81 cm |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring af bundkurver og indvendige skuldre på kolber og flasker |
| Længde (engelsk) | 16 tommer |
| Vis mere |