Få mere at vide
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard servietter, liners og ruller
Artikelnummer. 16267040 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Biohazard Liner
Biohazard Wipe
Biohazard rulle
Biohazard-foring
Biohazard-rulle
Biohazard-serviet
Biohazard-servietter
Absorberingsevne:
Modtagelse af udstyr
Standard
Stor vægt
Super
Tung
Dimensioner (L x B):
100 fod x 16 tommer
100 fod x 16 tommer. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tommer
22 x 16 tommer. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tommer (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tommer. (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 tommer (22,86 x 20,32 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 200
Pakke med 250
Artikelnummer. 16267040
Undgå lækage af væsker og kemikalier til hænder, handsker og arbejdsflader
Wipes and Liners are non-sterile and not intended for use on patients.
  • Soft, white absorbent wipe with bright-orange polyethylene backing is impermeable to blood, body fluids and strong solvents including xylene, xylene substitutes, acetones, ketones, alcohols and formalin
  • Nonwoven cellulose captures and retains fluid; nonlinting for use with delicate instrumentation such as blood counters
  • Orange flexible impermeable plastic backing prevents soak-through of pathogens and chemicals to gloves which help minimize cross-contamination when lab personal open doors or touch surfaces
  • Can also be used as mats and liners; rolls can be cut to desired length
  • One time use only
Tekniske data
Produkttype Biohazard-serviet
Længde (engelsk) 4 in.
Længde (metrisk) 10.16 cm
Bredde (engelsk) 4 in.
Bredde (metrisk) 10.16 cm
Absorberingsevne Stor vægt
Farve Orange backing
Engangs Single-use
Dimensioner (L x B) 4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
Til brug med (applikation) Prevent soak through of blood, body fluids, tissue and chemicals to gloves and surfaces when handling tubes, specimens, plates.
Til brug med (udstyr) Blood tubes, microbiology plates, pipettes, probes, specimen containers, instruments