Få mere at vide
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard servietter, liners og ruller
Artikelnummer. 16247040 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Biohazard Liner
Biohazard Wipe
Biohazard rulle
Biohazard-rulle
Biohazard-servietter
Absorberingsevne:
Standard
Super
Tung
Dimensioner (L x B):
100 fod x 16 tommer
100 fod x 16 tommer. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tommer
22 x 16 tommer. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tommer (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tommer. (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 tommer (22,86 x 20,32 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 200
Pakke med 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Absorberingsevne Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
16247040 Biohazard Wipe Tung 3 x 3 tommer. (7,62 x 7,62 cm) -
16207040 Biohazard Wipe Super 3 x 3 tommer (7,62 x 7,62 cm) -
15505895 Biohazard Wipe Standard 3 x 3 tommer. (7,62 x 7,62 cm) Pakke med 250
16217040 Biohazard Liner Super 22 x 16 tommer. (55,88 x 40,64 cm) Pakke med 100
16237040 Biohazard-rulle Super 100 fod x 16 tommer Hver
16277040 Biohazard-servietter Tung 9 x 8 tommer (22,86 x 20,32 cm) -
16267040 Biohazard Wipe Tung 4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm) Pakke med 200
16207050 Biohazard-rulle Tung 100 fod x 16 tommer -
16217050 Biohazard rulle Standard 100 fod x 16 tommer. (3048 x 40,64 cm) -
16297040 Biohazard Liner Tung 16 x 16 tommer Pakke med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16247040
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå lækage af væsker og kemikalier til hænder, handsker og arbejdsflader
Servietter og liner er ikke-sterile og ikke beregnet til brug på patienter.
  • Blød, hvid absorberende serviet med lysorange polyethylenbagside er uigennemtrængelig for blod, kropsvæsker og stærke opløsningsmidler, herunder xylen, xylenerstatninger, acetoner, ketoner, alkoholer og formalin
  • Nonwoven cellulose fanger og fastholder væske; nonlining til brug med sarte instrumenter såsom blodtællere
  • Orange fleksibel, uigennemtrængelig plastikbagside forhindrer gennemvædning af patogener og kemikalier til handsker, hvilket hjælper med at minimere krydskontaminering, når laboratoriepersonalet åbner døre eller rører ved overflader
  • Kan også bruges som måtter og liner; ruller kan skæres i ønsket længde
  • Brug kun én gang
Tekniske data
Produkttype Biohazard Wipe
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.62 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.62 cm
Materiale Ikke-vævet plastcellulose
Absorberingsevne Tung
Farve Hvid, Orange
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 3 x 3 tommer. (7,62 x 7,62 cm)
Til brug med (applikation) Undgå at blod, kropsvæsker, væv og kemikalier trænger igennem til handsker og overflader, når du håndterer rør, prøver, plader.
Til brug med (udstyr) Blodrør, mikrobiologiplader, pipetter, sonder, prøvebeholdere, instrumenter