Få mere at vide
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard servietter, liners og ruller
Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Biohazard Liner
Biohazard Wipe
Biohazard rulle
Biohazard-foring
Biohazard-rulle
Biohazard-serviet
Biohazard-servietter
Absorberingsevne:
Modtagelse af udstyr
Standard
Stor vægt
Super
Tung
Dimensioner (L x B):
100 fod x 16 tommer
100 fod x 16 tommer. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tommer
22 x 16 tommer. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tommer (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tommer. (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 tommer (22,86 x 20,32 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 200
Pakke med 250
Beskrivelse
Servietter og liner er ikke-sterile og ikke beregnet til brug på patienter.
- Blød, hvid absorberende serviet med lysorange polyethylenbagside er uigennemtrængelig for blod, kropsvæsker og stærke opløsningsmidler, herunder xylen, xylenerstatninger, acetoner, ketoner, alkoholer og formalin
- Nonwoven cellulose fanger og fastholder væske; nonlining til brug med sarte instrumenter såsom blodtællere
- Orange fleksibel, uigennemtrængelig plastikbagside forhindrer gennemvædning af patogener og kemikalier til handsker, hvilket hjælper med at minimere krydskontaminering, når laboratoriepersonalet åbner døre eller rører ved overflader
- Kan også bruges som måtter og liner; ruller kan skæres i ønsket længde
- Brug kun én gang
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Biohazard rulle |
| Længde (engelsk) | 100 ft. |
| Længde (metrisk) | 30.48 m |
| Bredde (engelsk) | 16 tommer |
| Bredde (metrisk) | 40.64 cm |
| Absorberingsevne | Standard |
| Farve | Orange bagside |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 100 fod x 16 tommer. (3048 x 40,64 cm) |
| Til brug med (applikation) | Undgå at blod, kropsvæsker, væv og kemikalier trænger igennem til handsker og overflader, når du håndterer rør, prøver, plader. |
| Vis mere |