Få mere at vide
Fisherbrand™ BloodBloc™ Biohazard servietter, liners og ruller
Artikelnummer. 16217040 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
Biohazard Liner
Biohazard Wipe
Biohazard rulle
Biohazard-foring
Biohazard-rulle
Biohazard-serviet
Biohazard-servietter
Absorberingsevne:
Modtagelse af udstyr
Standard
Stor vægt
Super
Tung
Dimensioner (L x B):
100 fod x 16 tommer
100 fod x 16 tommer. (3048 x 40,64 cm)
16 x 16 tommer
22 x 16 tommer. (55,88 x 40,64 cm)
3 x 3 tommer (7,62 x 7,62 cm)
3 x 3 tommer. (7,62 x 7,62 cm)
4 x 4 tommer (10,16 x 10,16 cm)
9 x 8 tommer (22,86 x 20,32 cm)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 125
Pakke med 200
Pakke med 250
Artikelnummer. 16217040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Undgå lækage af væsker og kemikalier til hænder, handsker og arbejdsflader
Servietter og liner er ikke-sterile og ikke beregnet til brug på patienter.
  • Blød, hvid absorberende serviet med lysorange polyethylenbagside er uigennemtrængelig for blod, kropsvæsker og stærke opløsningsmidler, herunder xylen, xylenerstatninger, acetoner, ketoner, alkoholer og formalin
  • Nonwoven cellulose fanger og fastholder væske; nonlining til brug med sarte instrumenter såsom blodtællere
  • Orange fleksibel, uigennemtrængelig plastikbagside forhindrer gennemvædning af patogener og kemikalier til handsker, hvilket hjælper med at minimere krydskontaminering, når laboratoriepersonalet åbner døre eller rører ved overflader
  • Kan også bruges som måtter og liner; ruller kan skæres i ønsket længde
  • Brug kun én gang
Tekniske data
Produkttype Biohazard Liner
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 55.88 cm
Bredde (engelsk) 16 tommer
Bredde (metrisk) 40.64 cm
Materiale Ikke-vævet plastcellulose
Absorberingsevne Super
Farve Hvid, Orange
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 22 x 16 tommer. (55,88 x 40,64 cm)
Til brug med (applikation) Undgå at blod, kropsvæsker, væv og kemikalier trænger igennem til handsker og overflader, når du håndterer rør, prøver, plader.
Til brug med (udstyr) Bænkplader, prøveopsamlingsbeholdere, bakker, stinkskabe, Bio-Safety og kemikalieskabe