Få mere at vide
Fisherbrand™ Blodopsamlingsbakke
Shop alle Fisherbrand produkter
Til brug med (udstyr):
13 mm rørstativ og bakkeindsats (type A)
16 mm rørstativ og bakkeindsats (type B)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Designet med phlebotomists i tankerne. Fisherbrand™ Blood Collection Tray blev udviklet efter omfattende forskning på klinikker og hospitaler. Denne lette løsning til organisering og transport af rør og mindre genstande inkluderer en robust plastikbakke, 36-brønds rørstativ og engangsindsatser.
- Letvægts, vaskbar ABS-bakke
- Bakken har en forsyningsskuffe, sidelommer og et skraldehåndtag med blødt gummigreb, der drejer ud af vejen for nem adgang
- Bakken indeholder en Heathrow Onerack™ rørstativ og to engangs polystyrenindsatser
- Ekstra indsatser sælges i pakker med 4 i to forskellige konfigurationer
Ordreinfo
Ekstra indsatser sælges i pakker med 4.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Dimensioner (L x B x H) | 429 x 265 x 172 mm |
| Til brug med (applikation) | Blodopsamling |
| Til brug med (udstyr) | 13 mm rørstativ og bakkeindsats (type A) |
| Inkluderer | 2 indsatser, 13 mm reagensglasstativ, forsyningsskuffe og sidelommer og skraldehåndtag |
| Antal Wells | 36 (rørstativ) |
| Materiale | ABS |
| Produkttype | Blodopsamlingsbakke |