Få mere at vide
Fisherbrand™ Blodopsamlingsbakke
Artikelnummer. 11750634 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
13 mm rørstativ og bakkeindsats (type A)
16 mm rørstativ og bakkeindsats (type B)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11750634 16 mm rørstativ og bakkeindsats (type B) Hver
11740634 13 mm rørstativ og bakkeindsats (type A) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11750634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00 DKK
    547.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 132.28 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med phlebotomists i tankerne. Fisherbrand™ Blood Collection Tray blev udviklet efter omfattende forskning på klinikker og hospitaler. Denne lette løsning til organisering og transport af rør og mindre genstande inkluderer en robust plastikbakke, 36-brønds rørstativ og engangsindsatser.
  • Letvægts, vaskbar ABS-bakke
  • Bakken har en forsyningsskuffe, sidelommer og et skraldehåndtag med blødt gummigreb, der drejer ud af vejen for nem adgang
  • Bakken indeholder en Heathrow Onerack™ rørstativ og to engangs polystyrenindsatser
  • Ekstra indsatser sælges i pakker med 4 i to forskellige konfigurationer
Ordreinfo
Ekstra indsatser sælges i pakker med 4.
Tekniske data
Farve Blå
Dimensioner (L x B x H) 429 x 265 x 172 mm
Til brug med (applikation) Blodopsamling
Til brug med (udstyr) 16 mm rørstativ og bakkeindsats (type B)
Inkluderer 2 indsatser, 16 mm reagensglasstativ, forsyningsskuffe og sidelommer og skraldehåndtag
Antal Wells 36 (rørstativ)
Materiale ABS
Produkttype Blodopsamlingsbakke