Få mere at vide
Fisherbrand™ Bitran™ Opbevaringsposer til prøver
Artikelnummer. 16488115 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
2 x 4 tommer. (5,1 x 10,2 cm)
Materiale:
Saranex Film
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Materiale
16488115 2 x 4 tommer. (5,1 x 10,2 cm) Saranex Film
1 options
Artikelnummer. 16488115
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valg af Saranex™ lugtbekæmpende film til langtidsopbevaring eller polyethylen til korttidsopbevaring
  • Anvendes til opsamling, transport og opbevaring af vævsprøver
  • Minimer lagerplads og hjælp til at eliminere lækage, brud og forurening
  • Genlukkelig dobbelt-lås lynlås lukning
  • Designet til opbevaring af væv og fikseringsmidler og til brug som mini-anaerobe miljøer
Tekniske data
Lukketype Lynlåsforsegling
Materiale Saranex Film
Mængde 250
Dimensioner (L x B) 2 x 4 tommer. (5,1 x 10,2 cm)
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 5,1 cm
Bredde (metrisk) 10,2 cm