Få mere at vide
Fisherbrand™ Bulk perler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15525809 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Partikelstørrelse:
1,4 mm
2,38 mm
2,8 mm
Pakningsstørrelse:
1 pakke
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelstørrelse unitSize
15525809 2,8 mm 1 pakke
15515809 1,4 mm 1 pakke
15505809 2,38 mm 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15525809
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Bead Mill 4 og 24 Homogenizers
  • Fyld op til 500 x 2 ml prøverør
  • Prøverør medfølger ikke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Perler
Partikelstørrelse 2,8 mm
Materiale Zirkonium keramisk oxid
Til brug med (udstyr) Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer
Emballagemængde 325 g