Specifications
| Produkttype | Perler |
| Partikelstørrelse | 1,4 mm |
| Materiale | Zirkonium keramisk oxid |
| Til brug med (udstyr) | Bead Mill 4 og 24 Homogenisatorer |
| Emballagemængde | 325 g |