Få mere at vide
Fisherbrand™ Disposable Shoe Cover
Shop alle Fisherbrand produkter
Størrelse:
Universal
X-Large
Oversigt:
With anti-skid tread
Without anti-skid tread
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Beskrivelse
Spunbond polypropolyene shoe covers protect against dirt, grime and certain dry particulates
- Single-use
- Blue
- Polypropylene
- Latex-free
- Without anti-skid sole
- Waterproof
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universal |
| Materiale | Polypropylene |
| Latex fri | Yes |
| Farve | Blue |
| Engangs | Single-use |
| Sål Type | Standard |
| Oversigt | Without anti-skid tread |