Få mere at vide
Fisherbrand™ Tasker med rundtrådslukning
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 3 tommer.
7 x 3 tommer.
9 x 4,5 tommer.
9 x 5,5 tommer.
12 x 4,5 tommer.
Tykkelse (engelsk):
2,50 mio
3 mil
3,50 mio
4 mil
Kapacitet (engelsk):
2 oz.
4 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
Farve:
Klar
Ryd med hvid blok
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Lukketype | Rund tråd |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Steril |
| Tykkelse (engelsk) | 3,50 mio |
| Dimensioner (L x B) | 7 x 3 tommer. |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |
| Længde (metrisk) | 17.8 cm |
| Vis mere |