Få mere at vide
Fisherbrand™ Tasker med rundtrådslukning
Artikelnummer. 17933182 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
5 x 3 tommer
5 x 3 tommer.
7 x 3 tommer.
9 x 4,5 tommer.
9 x 5,5 tommer.
12 x 4,5 tommer.
Tykkelse (engelsk):
2,50 mil.
2,50 mio
3 mil
3,50 mio
4 mil
Kapacitet (engelsk):
2 oz.
4 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
Farve:
Klar
Klar med hvid blok
Ryd med hvid blok
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Tykkelse (engelsk) Kapacitet (engelsk) Farve Pakningsstørrelse
17933182 9 x 4,5 tommer. 3 mil 18 oz. Ryd med hvid blok Pakke med 500
11924385 7 x 3 tommer. 3,50 mio 4 oz. Klar Pakke med 500
17913182 5 x 3 tommer. 2,50 mio 2 oz. Klar -
11964405 12 x 4,5 tommer. 3 mil 27 oz. Klar Pakke med 500
11904395 9 x 4,5 tommer. 3 mil 18 oz. Klar Pakke med 500
11944395 9 x 5,5 tommer. 3,50 mio 24 oz. Klar Pakke med 500
11954385 7 x 3 tommer. 4 mil 4 oz. Ryd med hvid blok Pakke med 500
11944405 5 x 3 tommer 2,50 mil. 2 oz. Klar med hvid blok Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17933182
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sikker, forureningsfri, smidig beholder sikrer pålidelige analyseresultater
  • Sikker
  • Fri for forurening
  • Pliant
Tekniske data
Lukketype Rund tråd
Farve Ryd med hvid blok
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 3 mil
Dimensioner (L x B) 9 x 4,5 tommer.
Længde (engelsk) 9 tommer
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Kapacitet (engelsk) 18 oz.
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (metrisk) 11.4 cm