Få mere at vide
Fisherbrand™ Tasker med rundtrådslukning
Artikelnummer. 11954385 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
5 x 3 tommer.
7 x 3 tommer.
9 x 4,5 tommer.
9 x 5,5 tommer.
12 x 4,5 tommer.
Tykkelse (engelsk):
2,50 mio
3 mil
3,50 mio
4 mil
Kapacitet (engelsk):
2 oz.
4 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
Farve:
Klar
Ryd med hvid blok
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11954385
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker, forureningsfri, smidig beholder sikrer pålidelige analyseresultater
  • Sikker
  • Fri for forurening
  • Pliant
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Lukketype Rund tråd
Farve Ryd med hvid blok
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 4 mil
Dimensioner (L x B) 7 x 3 tommer.
Længde (engelsk) 7 tommer
Længde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm