Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare biofarlige affaldsposer
Artikelnummer. p-5188826 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (engelsk):
13 til 16 gal.
20 til 30 gal.
44 gal.
7 til 10 gal.
8 til 12 gal.
Dimensioner (L x B):
23 x 19 tommer. (58,4 x 48,3 cm)
30 x 24 tommer
35 x 25 tommer. (89 x 63,5 cm)
38 x 31 tommer. (96,5 x 78,7 cm)
48 x 37 tommer. (122 x 94 cm)
Artikelnummer. 18558056
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dobbelt testet kompatibel.
Dobbelt testet kompatibel
Autoklavering er en meget almindelig måde at sterilisere smitsomt affald ved brug af højtemperatur- og højtryksdamp over en bestemt tidsperiode. Steriliseret affald er billigere at bortskaffe. Dobbelttestede autoklaveposer er ASTM D1922 Elmendorf Tear testet til at overstige 480 g rivestyrke (MD og TD) og ASTM D1709 testet til at overstige 165g pilstyrke.
  • Integreret dampbehandlingsindikator, der bliver brun, når den autoklaveres
  • Tasker overholder US DOT 49CFR Sections 173-197 og specifikke statsbestemmelser
  • Driftstemperaturtolerance op til 285degreeFdegreeFås i forskellige størrelser
  • Taske med sort print
  • Måler: 2 mil
Note: Ikke i overensstemmelse med Delaware, som kræver 3 mil; kontrollere statens regler.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 7 til 10 gal.
Farve Rød, Black Print
Dimensioner (L x B) 23 x 19 tommer. (58,4 x 48,3 cm)
Længde (metrisk) 58.4 cm
Bredde (metrisk) 48.03 cm