Beskrivelse
Dobbelt testet kompatibel
Autoklavering er en meget almindelig måde at sterilisere smitsomt affald ved brug af højtemperatur- og højtryksdamp over en bestemt tidsperiode. Steriliseret affald er billigere at bortskaffe. Dobbelttestede autoklaveposer er ASTM D1922 Elmendorf Tear testet til at overstige 480 g rivestyrke (MD og TD) og ASTM D1709 testet til at overstige 165g pilstyrke.
- Integreret dampbehandlingsindikator, der bliver brun, når den autoklaveres
- Tasker overholder US DOT 49CFR Sections 173-197 og specifikke statsbestemmelser
- Driftstemperaturtolerance op til 285degreeFdegreeFås i forskellige størrelser
- Taske med sort print
- Måler: 2 mil
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 44 gal. |
| Farve | Rød, Black Print |
| Dimensioner (L x B) | 48 x 37 tommer |
| Længde (metrisk) | 122 cm |
| Bredde (metrisk) | 94 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |