Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare biofarlige affaldsposer
Artikelnummer. 18306513 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
13 til 16 gal.
20 til 30 gal.
44 gal.
7 til 10 gal.
8 til 12 gal.
Dimensioner (L x B):
23 x 19 tommer
30 x 24 tommer
35 x 25 tommer
38 x 31 tommer
48 x 37 tommer
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Dimensioner (L x B)
18306513 13 til 16 gal. 35 x 25 tommer
18558056 7 til 10 gal. 23 x 19 tommer
18336533 20 til 30 gal. 38 x 31 tommer
18366523 8 til 12 gal. 30 x 24 tommer
18316533 44 gal. 48 x 37 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18306513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1496.25 DKK
    1133.01 DKK / Pakke med 100
    Spare 363.24 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Dobbelt testet kompatibel.
Dobbelt testet kompatibel
Autoklavering er en meget almindelig måde at sterilisere smitsomt affald ved brug af højtemperatur- og højtryksdamp over en bestemt tidsperiode. Steriliseret affald er billigere at bortskaffe. Dobbelttestede autoklaveposer er ASTM D1922 Elmendorf Tear testet til at overstige 480 g rivestyrke (MD og TD) og ASTM D1709 testet til at overstige 165g pilstyrke.
  • Integreret dampbehandlingsindikator, der bliver brun, når den autoklaveres
  • Tasker overholder US DOT 49CFR Sections 173-197 og specifikke statsbestemmelser
  • Driftstemperaturtolerance op til 285degreeFdegreeFås i forskellige størrelser
  • Taske med sort print
  • Måler: 2 mil
Note: Ikke i overensstemmelse med Delaware, som kræver 3 mil; kontrollere statens regler.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 13 til 16 gal.
Farve Rød, Black Print
Dimensioner (L x B) 35 x 25 tommer
Længde (metrisk) 89 cm
Bredde (metrisk) 63.5 cm