Få mere at vide
Fisherbrand™ ASTM™ Specifik vægtfylde 275 ml hydrometre til væsker, der er tungere end vand
Nøjagtighed opfylder eller overgår ASTM E 100 specifikationer.
2450.00 DKK
Tekniske data
| Inkrementer | 0.0005 |
|---|---|
| Længde (metrisk) | 330 mm |
| Til brug med (applikation) | Væsker tungere end vand |
| Volumen (metrisk) | 275 mL |
| Standardiseringstemperatur | 60 °F |
| Artikelnummer | Brand | ASTM nummer | Certificeringer/compliance | Specifik gravitationsområde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | ASTM nummer | Certificeringer/compliance | Specifik gravitationsområde | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
|
11707854
|
Fisherbrand™
116037GC |
117H | 3-punkts certificering, ASTM E126, Citeret i ASTM E100-14 Tabel 1 | 1.30 til 1.35 ASTM 117H-62 |
2450.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 27-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
Nøjagtighed opfylder eller overgår ASTM E 100 specifikationer.
- Standardiseringstemperatur: 60 °F
- Division: 0,0005
- Længde: 330 mm
Overholdelse
Kalibreret iflg ASTM™ E 126 specifikationer.
Tekniske data
| 0.0005 | |
| Væsker tungere end vand | |
| 60 °F |
| 330 mm | |
| 275 mL |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ ASTM™ Specifik vægtfylde 275 ml hydrometre til væsker, der er tungere end vand