Få mere at vide
Fisherbrand™ ASTM™ Specifik vægt hydrometre, 260 ml, til væsker tungere end vand
Artikelnummer. 11797245 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
ASTM nummer:
125 timer
126H
Certificeringer/compliance:
3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1
Specifik gravitationsområde:
1.00 til 1.05 ASTM 125H-62
1.05 til 1.10 ASTM 126H-62
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. ASTM nummer Certificeringer/compliance Specifik gravitationsområde
11797245 125 timer 3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1 1.00 til 1.05 ASTM 125H-62
11707255 126H 3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1 1.05 til 1.10 ASTM 126H-62
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11797245
Forventet forsendelse: 23-03-2027
ASTM™ Specifik vægt hydrometre, 260 ml, til væsker tungere end vand leverer nøjagtige specifikke vægtelæsninger på 0,001 standardiseret ved 60 °F. Individuelt serialiseret og kalibreret til ASTM E100/E126; valgfri 3-punkts certificering på udvalgte modeller. Brug med en 260 ml cylinder (solgt separat).
  • Måler specifik tyngdekraft for væsker tungere end vand; rækkevidde og ASTM antal varierer efter model
  • Standardiseret ved 60 °F med klar, letlæselig skala og fine 0,001 divisioner
  • Designet til 260 ml væskevolumen hydrometercylindre for ensartet nedsænkningsdybde
  • Individuelt serieliseret og kalibreret til at opfylde eller overgå ASTM E100/E126-kravene
  • Valgfri 3-punkts/NIST-sporbar certificering tilgængelig på udvalgte modeller for øget selvtillid
  • Holdbar glaskonstruktion til rutinemæssig kvalitetskontrol og laboratoriebrug
Overholdelse
Kalibreret iflg ASTM™ E 126 specifikationer.
Tekniske data
Type Specifik vægt ASTM kalibreret hydrometer
ASTM nummer 125 timer
Inkrementer 0.001
Certificeringer/compliance 3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1
Længde (metrisk) 260 mm
Til brug med (applikation) Væsker tungere end vand
Specifik gravitationsområde 1.00 til 1.05 ASTM 125H-62
Volumen (metrisk) 260 mL
Standardiseringstemperatur 60 °F