Få mere at vide
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 260mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water
Nøjagtighed opfylder eller overgår ASTM E 100 specifikationer.
Brand:  Fisherbrand™ 116038BC
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11707255
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.001
  • Length: 260mm
Overholdelse
Kalibreret iflg ASTM™ E 126 specifikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
126H
3-point Certification, ASTM E126, Cited in ASTM E100-14 Table 1
Liquids heavier than Water
260 mL
0.001
260 mm
1.05 to 1.10 ASTM 126H-62
60°F
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 260mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water > ASTM No.: 126H; 260mL liquid volume; With 3-pt certification