Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Mængde:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 216
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 60
Pakke med 624
Pakke med 720
Beskrivelse
ul>Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 0.2 oz., 6 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0.2 oz. |
| Farve | Amber |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 11.9mm |
| Inkluderer | Certificate of analysis |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Emballage | 720/Cs. |
| Mængde | 720/PK. |
| Lukningsfarve | White |
| Vis mere |