Få mere at vide
Fisherbrand™ Amber Soda Glass Wide Mouth Packer Bottles with White Polypropylene/Polyvinyl Lined Cap
Artikelnummer. 11774319 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
6 mL
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Mængde:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
36/Cs.
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 180
Pakke med 216
Pakke med 24
Pakke med 36
Pakke med 60
Pakke med 624
Pakke med 720
Artikelnummer. 11774319
Ideal for storage of dry powders.
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Tekniske data
Volumen 8 oz., 250 mL
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Amber
Diameter (metrisk) Indvendig hals 31.8mm
Inkluderer Certificate of analysis
Materiale Soda Lime Glass
Emballage 24/Cs.
Mængde 24/Cs.
Lukningsfarve White
Liner materiale Polyvinyl
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Form Round
Højde (metrisk) 119 mm
Produkttype Wide Mouth Packer Bottle
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 45-400 mm
Diameter (metrisk) 66 mm
Lukketype Screw Cap